4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2937-1G PC2937-5G
APOSPC2937-1GEA 1750 DKK
APOSPC2937-1G APOSPC2937-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741394
CAS-nummer: 392-11-0