4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2936-1G PC2936-5G
APOSPC2936-1GEA 959 DKK
APOSPC2936-1G APOSPC2936-5G
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
4-Fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₅FN₂
Smeltepunkt: 165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08729272
CAS-nummer: 5847-89-2