7-Bromo-1-fluorophenazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC29358-1G PC29358-250MG PC29358-5G
APOSPC29358-1GEA 1690 DKK
APOSPC29358-1G APOSPC29358-250MG APOSPC29358-5G
7-Bromo-1-fluorophenazine 95%
7-Bromo-1-fluorophenazine
Formel: C₁₂H₆BrFN₂
Molekylvægt: 277.092 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32066753
CAS-nummer: 2366994-18-3