5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-(Chlorosulphonyl)-5-fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene
PC2907-1G PC2907-5G
APOSPC2907-1GEA 1310 DKK
APOSPC2907-1G APOSPC2907-5G
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₆ClFO₂S₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02091512
CAS-nummer: 404964-34-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III