3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2906-25G PC2906-5G
APOSPC2906-25GEA 907 DKK
APOSPC2906-25G APOSPC2906-5G
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
3,5-Difluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₄F₂IN
Smeltepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07774190
CAS-nummer: 1542-34-3