2',3'-Difluoropropiophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,3-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2879-10G PC2879-1G PC2879-5G
APOSPC2879-10GEA 959 DKK
APOSPC2879-10G APOSPC2879-1G APOSPC2879-5G
2',3'-Difluoropropiophenone 97%
2',3'-Difluoropropiophenone
Formel: C₉H₈F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061141
CAS-nummer: 236754-63-5