2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-2-carboxybenzotrifluoride, 6-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC2856-1G PC2856-5G PC2856-250MG
APOSPC2856-1GEA 743 DKK
APOSPC2856-1G APOSPC2856-5G APOSPC2856-250MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Smeltepunkt: 122…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06253757
CAS-nummer: 177420-64-3