3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

PC2848-1G PC2848-250MG
APOSPC2848-1GEA 2410 DKK
APOSPC2848-1G APOSPC2848-250MG
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
Kogepunkt: 203…204 °C
Smeltepunkt: 44478 °C
Massefylde: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042509
CAS-nummer: 71292-82-5

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR