3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Cyanomethyl)-5-fluoroanisole, 2-(3-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetonitrile, 3-Fluoro-5-methoxybenzyl cyanide
PC2842-1G PC2842-250MG PC2842-5G
APOSPC2842-1GEA 393 DKK
APOSPC2842-1G APOSPC2842-250MG APOSPC2842-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741379
CAS-nummer: 914637-31-3