7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC28311-1G PC28311-250MG
APOSPC28311-1GEA 5830 DKK
APOSPC28311-1G APOSPC28311-250MG
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Formel: C₇H₂F₁₄O₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32011184
CAS-nummer: 749836-20-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III