4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28305-1G PC28305-250MG PC28305-5G
APOSPC28305-1GEA 5150 DKK
APOSPC28305-1G APOSPC28305-250MG APOSPC28305-5G
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
Formel: C₇H₉F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30730450
CAS-nummer: 153085-12-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III