Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28303-1G PC28303-250MG
APOSPC28303-1GEA 5150 DKK
APOSPC28303-1G APOSPC28303-250MG
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Formel: C₈H₅F₄NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28799119
CAS-nummer: 1803834-87-8