3,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC28300-1G PC28300-250MG
APOSPC28300-1GEA 1660 DKK
APOSPC28300-1G APOSPC28300-250MG
3,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₇H₂Cl₂F₃N₃
MDL Number: MFCD16876986
CAS-nummer: 1823182-47-3