2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28295-100MG PC28295-250MG PC28295-1G
APOSPC28295-100MGEA 0 DKK
APOSPC28295-100MG APOSPC28295-250MG APOSPC28295-1G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Formel: C₅ClF₃N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669458
CAS-nummer: 151729-41-8