2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28294-1G PC28294-250MG
APOSPC28294-1GEA 4750 DKK
APOSPC28294-1G APOSPC28294-250MG
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
Formel: C₇H₅F₃N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27974757
CAS-nummer: 1708178-78-2