4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28291-1G PC28291-250MG PC28291-5G
APOSPC28291-1GEA 305 DKK
APOSPC28291-1G APOSPC28291-250MG APOSPC28291-5G
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₁₄H₈ClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31812101
CAS-nummer: 1518092-44-8