2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28290-1G PC28290-250MG PC28290-5G
APOSPC28290-1GEA 5490 DKK
APOSPC28290-1G APOSPC28290-250MG APOSPC28290-5G
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
Formel: C₈H₅ClF₅N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29042511
CAS-nummer: 1823183-73-8