3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC28287-1G PC28287-250MG
APOSPC28287-1GEA 3550 DKK
APOSPC28287-1G APOSPC28287-250MG
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₂ClF₃N₂S
Molekylvægt: 238.617 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22557535
CAS-nummer: 1360887-00-8
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1 III