N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28281-1G PC28281-250MG
APOSPC28281-1GEA 741 DKK
APOSPC28281-1G APOSPC28281-250MG
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Formel: C₁₀H₁₀F₂N₂O
Molekylvægt: 212.196 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31812108
CAS-nummer: 2379917-16-3