1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28278-1G PC28278-250MG PC28278-5G
APOSPC28278-1GEA 3250 DKK
APOSPC28278-1G APOSPC28278-250MG APOSPC28278-5G
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₁₀H₃ClF₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406877
CAS-nummer: 1823182-59-7