8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28276-1G PC28276-250MG
APOSPC28276-1GEA 10200 DKK
APOSPC28276-1G APOSPC28276-250MG
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₈H₂Cl₂F₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02187042
CAS-nummer: 478248-86-1