3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28275-1G PC28275-250MG
APOSPC28275-1GEA 5490 DKK
APOSPC28275-1G APOSPC28275-250MG
3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
Formel: C₇H₅ClF₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00231716
CAS-nummer: 303997-55-9