3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28272-1G PC28272-250MG
APOSPC28272-1GEA 3550 DKK
APOSPC28272-1G APOSPC28272-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
Formel: C₇H₆ClF₃N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31812111
CAS-nummer: 2379918-35-9