8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28270-1G PC28270-250MG
APOSPC28270-1GEA 2880 DKK
APOSPC28270-1G APOSPC28270-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₄ClF₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406878
CAS-nummer: 1823188-42-6