6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28269-1G PC28269-250MG
APOSPC28269-1GEA 3930 DKK
APOSPC28269-1G APOSPC28269-250MG
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₃F₃N₂O₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29042696
CAS-nummer: 1823184-48-0