2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28266-1G PC28266-250MG
APOSPC28266-1GEA 5150 DKK
APOSPC28266-1G APOSPC28266-250MG
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Formel: C₇H₄F₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29042744
CAS-nummer: 1823188-13-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III