6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28257-1G PC28257-250MG
APOSPC28257-1GEA 1260 DKK
APOSPC28257-1G APOSPC28257-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₅F₃O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31793556
CAS-nummer: 165685-08-5