2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28255-1G PC28255-250MG
APOSPC28255-1GEA 1010 DKK
APOSPC28255-1G APOSPC28255-250MG
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₇H₇F₂NO₃S
Molekylvægt: 223.197 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18394894
CAS-nummer: 1261738-62-8