8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC28251-1G PC28251-250MG
APOSPC28251-1GEA 3930 DKK
APOSPC28251-1G APOSPC28251-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₄BrF₃O₅
MDL Number: MFCD31793557
CAS-nummer: 2379918-58-6