1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC28248-1G PC28248-250MG PC28248-5G
APOSPC28248-1GEA 230 DKK
APOSPC28248-1G APOSPC28248-250MG APOSPC28248-5G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₄BrF₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698541
CAS-nummer: 1214358-07-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III