4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28247-1G PC28247-250MG
APOSPC28247-1GEA 2110 DKK
APOSPC28247-1G APOSPC28247-250MG
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄Cl₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28010387
CAS-nummer: 1065093-06-2