4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28245-1G PC28245-250MG
APOSPC28245-1GEA 2110 DKK
APOSPC28245-1G APOSPC28245-250MG
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄ClF₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28010392
CAS-nummer: 1065093-19-7