4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28243-1G PC28243-250MG
APOSPC28243-1GEA 3930 DKK
APOSPC28243-1G APOSPC28243-250MG
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄ClF₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28010394
CAS-nummer: 1065093-26-6