8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC28242-1G PC28242-250MG
APOSPC28242-1GEA 1810 DKK
APOSPC28242-1G APOSPC28242-250MG
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel: C₁₀H₅F₄NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28010364
CAS-nummer: 1065092-47-8