2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2809-1G PC2809-250MG PC2809-5G
APOSPC2809-1GEA 1090 DKK
APOSPC2809-1G APOSPC2809-250MG APOSPC2809-5G
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Smeltepunkt: 170…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741375
CAS-nummer: 214554-18-4