3-Oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC27951-1G PC27951-5G
APOSPC27951-1GEA 2550 DKK
APOSPC27951-1G APOSPC27951-5G
3-Oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide 95%
3-Oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Formel: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Molekylvægt: 245.198 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00231302
CAS-nummer: 81761-28-6