4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC27931-1G
PC27931-250MG
APOSPC27931-1GEA
4580
DKK
APOSPC27931-1G
APOSPC27931-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrF₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD31664908 CAS-nummer: 2244086-30-2 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |