3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC27930-1G PC27930-250MG
APOSPC27930-1GEA 4580 DKK
APOSPC27930-1G APOSPC27930-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28527820
CAS-nummer: 1783551-07-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,III