2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC27928-1G PC27928-250MG
APOSPC27928-1GEA 5040 DKK
APOSPC27928-1G APOSPC27928-250MG
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31664907
CAS-nummer: 2244085-04-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III