2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC27920-1G PC27920-250MG
APOSPC27920-1GEA 4580 DKK
APOSPC27920-1G APOSPC27920-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride
Formel: C₇H₄BrF₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28738751
CAS-nummer: 1807004-68-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III