2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC27911-1G PC27911-250MG
APOSPC27911-1GEA 4580 DKK
APOSPC27911-1G APOSPC27911-250MG
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₄BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31664900
CAS-nummer: 2244085-54-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II