2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC27909-1G PC27909-250MG
APOSPC27909-1GEA 4580 DKK
APOSPC27909-1G APOSPC27909-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₄BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31664899
CAS-nummer: 2244083-87-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II