3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC27907-1G
PC27907-250MG
APOSPC27907-1GEA
0
DKK
APOSPC27907-1G
APOSPC27907-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₄BrClF₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD31664898 CAS-nummer: 943830-50-0 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |