3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC27902-1G PC27902-250MG
APOSPC27902-1GEA 4580 DKK
APOSPC27902-1G APOSPC27902-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride
Formel: C₈H₅BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31664895
CAS-nummer: 2169407-53-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III