2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC27901-1G PC27901-250MG
APOSPC27901-1GEA 4580 DKK
APOSPC27901-1G APOSPC27901-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31664894
CAS-nummer: 2244088-13-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II