N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-Fmoc-6-fluoro-L-tryptophan, Fmoc-Trp(6-F)-OH
PC27891-100MG PC27891-250MG PC27891-50MG
APOSPC27891-100MGEA 231 DKK
APOSPC27891-100MG APOSPC27891-250MG APOSPC27891-50MG
N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
Formel: C₂₆H₂₁FN₂O₄
Molekylvægt: 444.454 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29917530
CAS-nummer: 908847-01-8