Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC27888-1G PC27888-250MG
APOSPC27888-1GEA 4100 DKK
APOSPC27888-1G APOSPC27888-250MG
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Formel: C₂₅H₂₂FNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061624
CAS-nummer: 1175838-03-5