Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC27887-1G PC27887-250MG
APOSPC27887-1GEA 3450 DKK
APOSPC27887-1G APOSPC27887-250MG
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Formel: C₂₅H₂₂FNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061622
CAS-nummer: 1217777-84-8