Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC27885-100MG PC27885-1G PC27885-250MG
APOSPC27885-100MGEA 1640 DKK
APOSPC27885-100MG APOSPC27885-1G APOSPC27885-250MG
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Formel: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659142
CAS-nummer: 959579-81-8