Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC27884-1G PC27884-250MG
APOSPC27884-1GEA 3060 DKK
APOSPC27884-1G APOSPC27884-250MG
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Formel: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659134
CAS-nummer: 1217837-13-2